Få mere at vide
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15436717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436717 250 mg 250mg
15426717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33841.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 850349-02-9
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD08706060
InChI nøgle GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,8-bromo, imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo
PubChem CID 17749933
IUPAC navn 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMIL C1=CN2C=CN=C2C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%