Få mere at vide
8-Bromoguanosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416099
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416099 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15416099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63940.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4016-63-1 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoguanosine
CAS 4016-63-1
Farve Hvid
Molekylær formel C10H12BrN5O5
MDL nummer MFCD00037985
Mængde 5 g
Synonym 8-bromoguanosine, 8-bromo-guanosine, guanosine, 8-bromo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8 brguo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 8-bro-moguanosine, 8-bromo guanosine, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI nøgle ASUCSHXLTWZYBA-JJJZDVOVNA-N
SMIL NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-8-brom-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 362.14
PubChem CID 92977
Formel vægt 362.14
Fysisk form Pulver