Få mere at vide
8-Bromoguanosine hydrate, 97%
Artikelnummer. 11327925
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327925 5 g 5g
11317925 1 g 1g
11337925 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11327925 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02992.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 332359-99-6 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 332359-99-6
Molekylær formel C10H12BrN5O5
Molekylvægt (g/mol) 362.14
MDL nummer MFCD00150531
InChI nøgle ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N
Synonym 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate
PubChem CID 18530343
IUPAC navn 2-amino-8-brom-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on;dihydrat
SMIL NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoguanosine hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 578725
Optisk rotation −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water)
Formel vægt 362.14 (Anhydrous)
Procent renhed 97%