Få mere at vide
8-Bromoguanosine hydrate, 97%
Artikelnummer. 11317925
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317925 1 g 1g
11327925 5 g 5g
11337925 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02992.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 332359-99-6 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332359-99-6
Molekylær formel C10H12BrN5O5
Molekylvægt (g/mol) 362.14
MDL nummer MFCD00150531
InChI nøgle ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N
Synonym 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate
PubChem CID 18530343
IUPAC navn 2-amino-8-brom-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on;dihydrat
SMIL NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoguanosine hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 578725
Optisk rotation −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water)
Formel vægt 362.14 (Anhydrous)
Procent renhed 97%