Få mere at vide
8-Bromoadenosine, 98%
Artikelnummer. 10685012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685012 1 g Glasflaske 1g
10520424 250 mg Glass bottle 250mg
10317380 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2946-39-6
Molekylær formel C10H12BrN5O4
Molekylvægt (g/mol) 346.14
MDL nummer MFCD00005733
InChI nøgle VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Synonym 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoadenosine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation -54.5
Formel vægt 346.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver