Få mere at vide
8-bromoadenosin-3',5'-cyklisk monofosfat
Artikelnummer. 15426409
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426409 50 mg 50mg
15406409 100 mg 100mg
15416409 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64469.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1621.80 DKK
    1275.65 DKK / 50mg
    Spare 346.15 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23583-48-4
Molekylær formel C10H11BrN5O6P
Molekylvægt (g/mol) 408.11
MDL nummer MFCD00075580
InChI nøgle DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Synonym bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
IUPAC navn (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
SMIL NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Smeltepunkt 254 °C
Farve Brun
Mængde 50 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 408.11
Fysisk form Pulver