Få mere at vide
8-bromoadenin, TRC
Artikelnummer. 30333552
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30333552 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30333552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6793702.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoadenine
CAS 6974-78-3
Molekylær formel C5H4BrN5
Mængde 2.5 g
Synonym 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12
IUPAC navn 8-bromo-7H-purin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 214.02
Formel vægt 212.965