Få mere at vide
8-bromoadenin
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromoadenine |
| Smeltepunkt | >250 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 214.03 |
| Fysisk form | Pulver |