Få mere at vide
8-Bromoadenine
Artikelnummer. 15436979
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436979 100 mg 100mg
15446979 500 mg 500mg
15426979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65582.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6974-78-3
Molekylær formel C5H4BrN5
Molekylvægt (g/mol) 214.03
MDL nummer MFCD00082518
InChI nøgle FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
IUPAC navn 8-brom-7H-purin-6-amin
SMIL NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoadenine
Smeltepunkt >250°C
Farve Brun til hvid
Mængde 100 mg
Formel vægt 214.03
Fysisk form Pulver