Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8-Bromo-cAMP, sodium salt
Beskrivelse
Cell-permeable cAMP analog; activator of protein kinase A.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-cAMP, sodium salt |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 430.09 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.09 |