Få mere at vide
8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465816 100 mg -
16455088 10 mg -
16447807 5 mg -
16413296 25 mg 25mg
16411327 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12306
MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10BrN5NaO6P
Mængde 100 mg
Synonym 8-Br-Camp sodium salt
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Molekylvægt (g/mol) 430.08
Formel vægt 430.08
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease