Få mere at vide
8-Bromo Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo Adenosine |
| CAS | 2946-39-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 Br N5 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1nc(Br)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-bromopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.14 |
| Formel vægt | 345.0073 |