Få mere at vide
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407467 1 g 1g
15417467 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35094.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 957187-27-8 | C7H4BrClN2 | 231.48 g/mol
8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957187-27-8
Molekylær formel C7H4BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 231.48
MDL nummer MFCD12828062
InChI nøgle LMPPBTNPACXNDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-8-bromoimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 26370038
IUPAC navn 8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL ClC1=CN2C=CN=C2C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 231.48
Procent renhed 95%