Få mere at vide
8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Artikelnummer. 30341205
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30341205 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30341205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB64508550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 143540-56-1
Molekylær formel C14H10BrNO
Mængde 50 mg
Synonym Desloratadine 8-Bromo-11-Oxo Impurity
InChI formel InChI=1S/C14H10BrNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMIL Brc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC navn 8-bromo-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one
Molekylvægt (g/mol) 288.14
Formel vægt 286.9946