Få mere at vide
8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 143540-56-1 |
| Molekylær formel | C14H10BrNO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Desloratadine 8-Bromo-11-Oxo Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10BrNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| SMIL | Brc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| IUPAC navn | 8-bromo-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.14 |
| Formel vægt | 286.9946 |