Få mere at vide
8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9BrN4O2/c1-3-4-5-15-6-7(12-9(15)11)14(2)10(17)13-8(6)16/h5H2,1-2H3,(H,13,16,17) |
| Formel vægt | 295.991 |
| Procent renhed | >95% |