Få mere at vide
8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-3-butyl-1-chloro-5,10-dihydroimidazo[1,5-b]isoquinolin-10(5H)-one |
| CAS | 1246816-60-3 |
| Molekylær formel | C15H14BrClN2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrClN2O/c1-2-3-4-12-18-15(17)13-14(20)11-7-10(16)6-5-9(11)8-19(12)13/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c2C(=O)c3cc(Br)ccc3Cn12 |
| IUPAC navn | 8-bromo-3-butyl-1-chloro-5H-imidazo[1,5-b]isoquinolin-10-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.64 |
| Formel vægt | 351.9978 |