missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Bromo-3,9-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-3,9-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN4O2/c1-11-3-2(8-5(7)9-3)4(12)10-6(11)13/h1H3,(H,8,9)(H,10,12,13) |
| Formel vægt | 243.9596 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?