missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2’-deoxyguanosine, TRC

Artikelnummer. 30343671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343671 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68284525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-3',5'-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
CAS 479408-21-4
Molekylær formel C22 H40 Br N5 O4 Si2
Mængde 25 mg
Synonym 8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxy-guanosine, 8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
InChI formel InChI=1S/C22H40BrN5O4Si2/c1-21(2,3)33(7,8)30-12-14-13(32-34(9,10)22(4,5)6)11-15(31-14)28-17-16(25-19(28)23)18(29)27-20(24)26-17/h13-15H,11-12H2,1-10H3,(H3,24,26,27,29)/t13?,14-,15+/m0/s1
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@H](CC1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)n2c(Br)nc3C(=O)NC(=Nc23)N
IUPAC navn 2-amino-8-bromo-9-[(2R,5S)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 574.659
Formel vægt 573.18
Produkttitel
Vælg et problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.