Få mere at vide
8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2’-deoxyguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-3',5'-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 479408-21-4 |
| Molekylær formel | C22 H40 Br N5 O4 Si2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxy-guanosine, 8-Bromo-3’,5’-Di-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40BrN5O4Si2/c1-21(2,3)33(7,8)30-12-14-13(32-34(9,10)22(4,5)6)11-15(31-14)28-17-16(25-19(28)23)18(29)27-20(24)26-17/h13-15H,11-12H2,1-10H3,(H3,24,26,27,29)/t13?,14-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@H](CC1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)n2c(Br)nc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| IUPAC navn | 2-amino-8-bromo-9-[(2R,5S)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 574.659 |
| Formel vægt | 573.18 |