Få mere at vide
8-brom-2'-deoxyguanosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406549
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406549 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15406549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64723.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13389-03-2 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
8-Brom-2'-deoxyguanosin er nyttig som startstruktur for 2'-deoxyguanosin-nukleotider, som er modificeret i position 8.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
8-Bromo-2′ -deoxyguanosin er nyttig som startstruktur for 2′ -deoxyguanosin nukleotider, som er modificeret i position 8.
Opløselighed
Opløseligt i dimethylsulfoxid, varmt vand og dimethylformam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-2'-deoxyguanosine
CAS 13389-03-2
Smeltepunkt >250 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Molekylær formel C10H12BrN5O4
MDL nummer MFCD01630971
Mængde 1 g
Synonym 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid, varmt vand og dimethylformamid.
InChI nøgle MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N
SMIL NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-8-brom-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 346.14
PubChem CID 10947964
ChEBI CHEBI:61072
Formel vægt 346.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver