Få mere at vide
8-Bromo-2'-deoxyadenosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426859
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426859 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15426859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65357.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14985-44-5
Molekylær formel C10H12BrN5O3
Molekylvægt (g/mol) 330.14
MDL nummer MFCD01630970
InChI nøgle NJBIVXMQFIQOGE-DWFKHXNSNA-N
Synonym 8-bromo-2'-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2r,3s,5r-5-6-amino-8-bromopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, adenosine,8-bromo-2'-deoxy, 2'-deoxy-8-bromoadenosine, 8-b-2-da, 8-bromo-2?-deoxyadenosine, adenosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyadenosine
PubChem CID 96547
SMIL NC1=C2N=C(Br)N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO or DMF
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-8-brompurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formel vægt 330.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver