Få mere at vide
8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| CAS | 10357-68-3 |
| Molekylær formel | C5H3BrN4O2 |
| MDL nummer | MFCD02683597 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(N1)NC2=C(NC(Br)=N2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.01 |
| Procent renhed | 98% |