Få mere at vide
8-Bromo-1-octene, TRC
Artikelnummer. 30341407
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341407 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6871255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-1-octene
CAS 2695-48-9
Molekylær formel C8H15Br
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
SMIL BrCCCCCCC=C
IUPAC navn 8-bromookt-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 191.11
Formel vægt 190.0357