Få mere at vide
8-Bromo-1-okten, 97%
Artikelnummer. 15452209
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452209 5 g 5g
15442209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64830.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2695-48-9 | C8H15Br | 191,112 g/mol
8-brom-1-octen er blevet brugt til fremstilling af polymeriserbar ligand, der kræves til syntesen af kvanteprik-mærkede polymerperler. Grignard-reagens afledt af 8-brom-1-octen er blevet brugt i syntesen af (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det er blevet brugt som byggesten i naturlige produktsyntese. Bruges også til syntese af mere komplekse farmaceutiske forbindelser, såsom Dithienogermole (DTG) derivater med varierende alkylkædelængder og vedhængende funktionaliteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-brom-1-octen er blevet brugt til fremstilling af polymeriserbar ligand, der kræves til syntese af kvanteprikmærkede polymerperler. Grignard-reagens afledt af 8-brom-1-octen er blevet brugt i syntesen af (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. Det er blevet brugt som byggesten i naturlige produktsyntese. Bruges også til syntese af mere komplekse farmaceutiske forbindelser, såsom Dithienogermole (DTG) derivater med varierende alkylkædelængder og vedhængende funktionaliteter.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2695-48-9
Molekylær formel C8H15Br
Molekylvægt (g/mol) 191.112
MDL nummer MFCD00000275
InChI nøgle SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
PubChem CID 75907
IUPAC navn 8-bromoct-1-en
SMIL C=CCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-1-octene
Tæthed 1.139 g/mL
Kogepunkt 92 °C (24 mmHg)
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Lineær formel Br(CH2)6CH=CH2
Brydningsindeks 1.467
Mængde 5 g
Beilstein 2234481
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske