Få mere at vide
8-brom-1-naphtoinsyre, teknisk kvalitet, Maybridge™
Artikelnummer. 10796075
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796075 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10039161 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12326EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1729-99-3
Molekylær formel C11H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 251.079
InChI nøgle DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 72873
IUPAC navn 8-bromonaphthalen-1-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromo-1-naphthoic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 251.08
Procent renhed 95%