Få mere at vide
8-(Benzyloxy)guanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(Benzyloxy)guanosine |
| CAS | 3868-36-8 |
| Molekylær formel | C17H19N5O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-(Phenylmethoxy)guanosine, NSC 90391 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O6/c18-16-20-13-10(14(26)21-16)19-17(27-7-8-4-2-1-3-5-8)22(13)15-12(25)11(24)9(6-23)28-15/h1-5,9,11-12,15,23-25H,6-7H2,(H3,18,20,21,26)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-phenylmethoxy-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.36 |
| Formel vægt | 389.1335 |