Få mere at vide
8-Benzyloxy-5-((R)-2-bromo-1-hydroxyethyl)-1H-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Benzyloxy-5-((R)-2-bromo-1-hydroxyethyl)-1H-quinolinone |
| CAS | 530084-79-8 |
| Molekylær formel | C18H16BrNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-[(1R)-2-Bromo-1-hydroxyethyl]-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, (R)-8-Benzyloxy-5-(2-bromo-1-hydroxyethyl)carbostyril, 5-(2-Bromo-(R)-1-hydroxyethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 8-(Benzyloxy)-5-((1R)-2-bromo-1-hydroxyethyl)quinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15,21H,10-11H2,(H,20,22)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CBr)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13 |
| IUPAC navn | 5-[(1R)-2-bromo-1-hydroxyethyl]-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.23 |
| Formel vægt | 373.0314 |