Få mere at vide
8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-kinolinon, TRC
Artikelnummer. 30337251
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30337251 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30337251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB286115100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 100331-89-3
Molekylær formel C18H14BrNO3
Mængde 100 mg
Synonym 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril
InChI formel InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22)
SMIL BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13
IUPAC navn 5-(2-bromoacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 372.21
Formel vægt 371.0157