Få mere at vide
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10787865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11386845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787865 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73715DA
Kemiske identifikatorer
CAS 18717-73-2
Molekylær formel C14H19NO
Molekylvægt (g/mol) 217.312
MDL nummer MFCD09966164
InChI nøgle HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
Synonym n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
PubChem CID 14762744
IUPAC navn (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 217.31
Procent renhed 95%