Få mere at vide
8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one |
| CAS | 55779-48-1 |
| Molekylær formel | C26H21N3O3 |
| MDL nummer | MFCD00467176 |
| Mængde | 25 mg |
| SMIL | O=C1C(CC2=CC=C(O)C=C2)=NC3=C(CC4=CC=CC=C4)NC(C5=CC=C(O)C=C5)=CN31 |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.46 |
| Procent renhed | 98% |