missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Azaxanthine Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Azaxanthine, Monohydrate |
| CAS | 59840-67-4 |
| Molekylær formel | C4 H3 N5 O2 . H2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2 |
| SMIL | O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1 |
| IUPAC navn | 1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidine-5,7-dione;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.11 |
| Formel vægt | 171.0392 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?