Få mere at vide
8-Azahypoxanthin, 98%
Artikelnummer. 12181050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12181050 5 g 5g
10194260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12181050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202590050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2683-90-1 | C4H3N5O | 137,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2683-90-1
Molekylær formel C4H3N5O
Molekylvægt (g/mol) 137.10
MDL nummer MFCD00005804
InChI nøgle OEEYCNOOAHGFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-azahypoxanthine, azahypoxanthine, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-1,2,3,4,6-pentaazaindene, 7h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-one, 1,4-dihydro, 7-hydroxy-v-triazolo d pyrimidine, 1h-1,2,3-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, v-triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-3h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidine
PubChem CID 75895
IUPAC navn 2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
SMIL O=C1N=CN=C2NNN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azahypoxanthine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 26, IV, 4130
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalisk opløsning ved pH >9
Formel vægt 137.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Azahypoxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.