Få mere at vide
8-Azaguanine, TRC
Artikelnummer. 30341194
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341194 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8060651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaguanine
CAS 134-58-7
Molekylær formel C4 H4 N6 O
Mængde 1 g
Synonym 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one, Azaguanine, Azan, Guanazol, Guanazolo, Pathocidin
InChI formel InChI=1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
SMIL NC1=Nc2nn[nH]c2C(=O)N1
IUPAC navn 5-amino-1,6-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 152.11
Formel vægt 152.0447