Få mere at vide
8-Azaguanine 98%
Artikelnummer. 15891002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15891002 1 g 1g
15801012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229920010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-58-7
Molekylær formel C4H4N6O
Molekylvægt (g/mol) 152.12
MDL nummer MFCD00056937
InChI nøgle LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMIL NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaguanine
Navn note 98%
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
Merck Index 15, 889
IUPAC navn 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Formel vægt 152.12
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.