Få mere at vide
8-Azaguanine 98%
Artikelnummer. 15801012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15801012 5 g 5g
15891002 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15801012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229920050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-58-7
Molekylær formel C4H4N6O
Molekylvægt (g/mol) 152.12
MDL nummer MFCD00056937
InChI nøgle LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-azaguanine, guanazolo, azaguanine-8, azaguanine, guanazol, pathocidin, pathocidine, triazologuanine, azan, 8 ag
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMIL NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaguanine
Navn note 98%
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Merck Index 15, 889
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
Formel vægt 152.12
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver