Få mere at vide
MedChemExpress 8-Azaguanine
Artikelnummer. 16488766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488766 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488766 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB1468
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
MedChemExpress 8-Azaguanine is a purine analogue that shows antineoplastic activity. 8-Azaguanine functions as an antimetabolite and easily incorporates into ribonucleic acids, interfering with normal biosynthetic pathways, thus inhibiting cellular growth.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 152.11 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 134-58-7
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 2.44 mg/mL (16.04 mM∣Need ultrasonic)
Mål Nucleoside Antimetabolite/Analog∣Endogenous Metabolite