missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Azaadenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Azaadenine |
| CAS | 1123-54-2 |
| Molekylær formel | C4H4N6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10) |
| SMIL | NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2 |
| IUPAC navn | 1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.11 |
| Formel vægt | 136.0497 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?