Få mere at vide
8-Azaadenine, TRC
Artikelnummer. 30330123
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30330123 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30330123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA797308100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Molekylær formel C4H4N6
Mængde 100 mg
Synonym 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
InChI formel InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
SMIL NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
IUPAC navn 1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Formel vægt 136.0497