missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol |
| CAS | 17012-25-8 |
| Molekylær formel | C12H10BNO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H |
| SMIL | OB1Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6-hydroxy-5H-benzo[c][1,2]benzazaborinine |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.02 |
| Formel vægt | 195.0855 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?