Få mere at vide
8-AnilinonapHthalene-1-Sulfonic Acid Ammonium Salt, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539950 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10539950 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10539950 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7486/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 243°C
CAS 28836-03-5
Farve Green
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel C16H16N2O3S
MDL nummer 12560
InChI nøgle IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
IUPAC navn ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 316.38
Formel vægt 316.38g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.