Få mere at vide
8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt, 98%
Artikelnummer. p-7043102
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15480447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65538.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende probe for proteiner på polyacrylamidgeler
ANS danner et inklusionskompleks med cyclodextrin. Sådanne modelsystemer er nyttige til at efterligne biologisk genkendelse og kan studeres ved at måle ændringen i fluorescens af frit-ANS til kompleksbundet-ANS. Når ANS kommer ind i den hydrofobe kerne af cyclodestrin, stiger dens fluorescens. Det bruges almindeligvis til at studere molekylære samlinger af overfladeaktive stoffer og amfifile polymerer, fordi et blåt skift af emissionsmaksimum indikerer, at fluoroforen er placeret i mindre polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
ANS danner et inklusionskompleks med cyclodextrin. Sådanne modelsystemer er nyttige til at efterligne biologisk genkendelse og kan studeres ved at måle ændringen i fluorescens af frit-ANS til kompleksbundet-ANS. Når ANS kommer ind i den hydrofobe kerne af cyclodestrin, stiger dens fluorescens. Det bruges almindeligvis til at studere molekylære samlinger af overfladeaktive stoffer og amfifile polymerer, fordi et blåt skift af emissionsmaksimum indikerer, at fluoroforen er placeret i mindre polære medier.
Opløselighed Opløseligt i vand
, 1N NaOH og methanol.
Noter lys
& Luftfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28836-03-5
Molekylær formel C16H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 316.38
MDL nummer MFCD00012560
InChI nøgle IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
PubChem CID 120066
IUPAC navn azanium;8-anilinonaphthalen-1-sulfonat
SMIL [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Smeltepunkt 242°C to 244°C
Farve Gul til Grøn
Mængde 5 g
Beilstein 3581235
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,1N NaOH,and methanol.
Formel vægt 316.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt