Få mere at vide
8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid, 95%
Artikelnummer. 15406849
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15406849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65332.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende probe for proteiner på polyacrylamidgeler
Fluorescerende probe for proteiner på polyacrylamidgeler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-76-8
Molekylær formel C16H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 299.344
MDL nummer MFCD00003998
InChI nøgle FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC navn 8-anilinonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Smeltepunkt 215°C to 217°C
Farve Sort til grå
Mængde 25 g
Beilstein 1843887
Merck Index 14,661
Formel vægt 299.34
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid