Få mere at vide
8-Anilino-1-naftalensulfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 82-76-8 |
| Molekylær formel | C16H13NO3S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic Acid, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid, 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate, ANS, ANS (Fluorescent Probe), NSC 1746, Phenyl Peri Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12 |
| IUPAC navn | 8-anilinonaphthalen-1-sulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.34 |
| Formel vægt | 299.0616 |