Få mere at vide
8-Anilino-1-naftalensulfonsyre Hemimagnesiumsalt, TRC
Artikelnummer. 30341185
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341185 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6637985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt
CAS 18108-68-4
Molekylær formel 2[C16 H12 N O3 S] . Mg
Mængde 5 g
Synonym 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid Magnesium Salt, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid Magnesium Salt, ANS hemi-Mg Salt, Magnesium 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate, Magnesium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate
InChI formel InChI=1S/2C16H13NO3S.Mg/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2
SMIL [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
IUPAC navn magnesium; 8-anilinonaphthalen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 620.978
Formel vægt 620.093