Få mere at vide
8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441972 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11441972 25 g
11411972 1 g
11431972 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441972 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210563325
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 82-76-8
Molekylær formel C16H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 299.344
InChI nøgle FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
PubChem CID 1369
ChEBI CHEBI:39708
IUPAC navn 8-anilinonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Grå til Grå-grøn
Analyseprocentområde 0.983
Mængde 25 g
Formel vægt 299.35
Fysisk form Krystallinsk pulver