Få mere at vide
8-Aminoquinoline, 98+%
Artikelnummer. 10346810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10346810
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-66-5
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006809
InChI nøgle WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC navn quinolin-8-amin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Aminoquinoline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62.0°C to 65.0°C
Farve Beige-brun til grøn
Kogepunkt 174.0°C (26.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 22, 450
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver