Få mere at vide
8-aminoquinolin, 98+%
Artikelnummer. 10051270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10051270 5 g 5g
10346810 10 g 10g
10125543 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-66-5
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006809
InChI nøgle WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC navn quinolin-8-amin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Aminoquinoline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62,0 °C til 65,0 °C
Farve Beige-brun til grøn
Kogepunkt 174,0 °C (26,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, 450
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, uopløselig i ether
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver