Få mere at vide
8-aminoquinolin, 98+%
Artikelnummer. 11432768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432768 1 g 1g
11442768 5 g 5g
11452768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16752.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144,177 g/mol
8-Aminoquinolin er blevet brugt til fremstilling af basestabiliseret terminalt borylenkompleks af osmium. Det bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af bivalent palladium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Aminoquinolin er blevet brugt til fremstilling af basestabiliseret terminalt borylenkompleks af osmium. Det bruges også til spektrofotometrisk bestemmelse af bivalent palladium.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft under tør inert gas. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-66-5
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00006809
InChI nøgle WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC navn quinolin-8-amin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Aminoquinoline
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Kogepunkt 174°C (26 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 114474
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 144.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Aminoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Quinolinamine