Få mere at vide
8-aminooctansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Aminooctanoic Acid |
| CAS | 1002-57-9 |
| Molekylær formel | C8H17NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 8-Aminocaprylic Acid, NSC 59019, η-Aminocaprylic Acid, ω-Aminocaprylic Acid, ω-Aminooctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | C(CCCC(=O)O)CCCN |
| IUPAC navn | 8-aminooctansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.1259 |